Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Alexa Fluor 555 Antibody Labeling Kit
Antibody labeling kit
532.31 € - 1181.92 €
Spezifikation
Produkttyp | Antikörpermarkierungskit |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18095394
|
Novus Biologicals™
333-0005 |
100 μg |
532.31 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18076054
|
Novus Biologicals™
333-0010 |
300 μg |
784.63 €
1 Set |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18048803
|
Novus Biologicals™
333-0015 |
1 mg |
1181.92 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18098803
|
Novus Biologicals™
333-0030 |
30 μg |
627.48 €
1 Set |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
- 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
- 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
- Lightning-Link™ Rapid mix
Spezifikation
Antikörpermarkierungskit | |
-20 °C |