Learn More
Emma Safety Footwear Leo Sicherheitsschuhe
Enthält eine Zehenkappe aus Stahl, äußere Zehenkappe aus Polyurethan und eine Easy-Twist-Sohle für einen klebrigen Griff. In verschiedenen Breiten erhältlich.
118.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Leo |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15988821
|
Emma Safety Footwear
MM70054835 |
35 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998821
|
Emma Safety Footwear
MM70054836 |
36 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908831
|
Emma Safety Footwear
MM70054837 |
37 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15918831
|
Emma Safety Footwear
MM70054838 |
38 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928831
|
Emma Safety Footwear
MM70054839 |
39 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938831
|
Emma Safety Footwear
MM70054848 |
48 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948831
|
Emma Safety Footwear
MM70054849 |
49 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Narbenleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Leo | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Leo Sicherheitsschuhe