Learn More
Emma Safety Footwear Leo Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Narbenleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Leo |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Leder |
| Größe | 39 |
| Zehenmaterial | Stahl |