Learn More
Thermo Scientific™ Legionella BCYE-Medium
Isolatieren Sie Legionellen von klinischen Proben mit einem nicht-selektiven mikrobiologischen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten ermöglicht.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5072A
37.26 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10473673
  • 70.35 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren Sie Legionellen aus klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Legionella BCYEα Medium, einem nicht selektiven Medium, das eine optimale Legionellaceae-Recovery mit kurzen Inkubationszeiten sowohl aus Umweltproben als auch aus klinischen Proben ermöglicht.
Legionella sind aerobe, bewegliche, ernährungsphysiologisch anspruchsvolle, pleomorphe, gramnegative Stäbchen, die spezielle Wachstumsfaktoren in Kulturmedien benötigen, um zu wachsen. Die Übertragung erfolgt durch Aerosolisierung oder Aspiration von kontaminiertem Wasser, nicht von Mensch zu Mensch. Legionellose bezeichnet zwei unterschiedliche klinische Syndrome: die Legionärskrankheit, die am häufigsten als schwere Lungenentzündung auftritt, und das Pontiac-Fieber, eine akute, fieberhafte, selbstlimitierende, virenähnliche Erkrankung. Mehr als vierzig Legionella-Spezies wurden bereits charakterisiert, jedoch ist Legionella pneumophila der häufigste ätiologische Erreger der Legionärskrankheit. Legionellen lassen sich aus Atemwegssekreten aller Art, aus sterilen Körperflüssigkeiten wie Blut sowie aus Biopsiematerial isolieren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß ISO 11731-2
6°bis 12 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Verkehrsschwarz bis Tiefschwarz, lichtundurchlässig
Medium für Legionella BCYEa
Deutschland
17 g ± 5 %
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6258116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPO5072A
Chargennummer6258119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPO5072A
Chargennummer6258117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPO5072A
Chargennummer6258118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPO5072A
Chargennummer6255040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPO5072A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Legionella BCYE-Medium >