Learn More
Fisherbrand™ Lead-Free Autoclave Tape
Stripes change to black after sterilization process.
49.15 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Self-adhesive |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Klebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -9 bis 250 °F |
Produktcode | Marke | Menge | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17861772
|
Fisherbrand™
15901110 |
4 Rolls/Cs. | 180 ft. | 54.9 m | 0,75 in. | N/A | |||
Beschreibung
- Black stripes appear after exposure to steam sterilization condition
- Sticks securely under high-temperature and high-pressure conditions
- Removes easily without leaving sticky residue behind
- Can be used in temperatures ranging from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Available in various sizes
- Lead-free material
Spezifikation
Self-adhesive | |
Klebeband | |
-9 bis 250 °F | |
180 ft. |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
-23 bis 121 °C | |
54.9 m |