Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Tiefkühlschrank mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Der LAUDA Versafreeze VF ist ein Tiefkühlschrank mit einem Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7).
8060.00 € - 14600.00 €
Spezifikation
Typ | Ultra-Tiefkühlschrank |
---|---|
Ausführung der Tür | Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss |
No. of Doors | 1 |
Schrankmaterial | Edelstahl |
Isolierung | Polyurethanschaum |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17337679
|
Lauda™
L003341 |
4,5 cu. ft. | 129 l | 0°bis -40 °C |
8060.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17347679
|
Lauda™
L003342 |
20,5 cu. ft. | 583 l | 0°bis -40 °C |
12700.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17357679
|
Lauda™
L003343 |
25,7 cu. ft. | 731 l | 0°bis -40 °C |
13700.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17367679
|
Lauda™
L003344 |
4,5 cu. ft. | 129 l | -50°C bis -85°C |
9015.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17377679
|
Lauda™
L003345 |
20,5 cu. ft. | 583 l | -50°C bis -85°C |
13500.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17387679
|
Lauda™
L003346 |
25,7 cu. ft. | 731 l | -50°C bis -85°C |
14600.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlschrank | |
1 | |
Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Schrank, VF 15040 | |
Weiß | |
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss | |
5 Jahre | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher | |
230 V | |
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet |
Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
TÜV | |
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display | |
Luftkühlung | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuell | |
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen | |
Maximale Probensicherheit | |
CEE 7/7 | |
1 |