Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Tiefkühlschrank mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Der LAUDA Versafreeze VF ist ein Tiefkühlschrank mit einem Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7).
Marke: Lauda™ L003343
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlschrank | |
731 l | |
Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
6 | |
TÜV | |
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display | |
Luftkühlung | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuell | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher | |
CEE 7/7 | |
1 | |
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet | |
2-Zoll-Boxen (525) |
25,7 cu. ft. | |
0°bis -40 °C | |
1 | |
Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
35 Racks | |
Schrank, VF 70040 | |
Weiß | |
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss | |
5 Jahre | |
±1,5 K zeitlich bei −40 °C | |
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen | |
Maximale Probensicherheit | |
Max. 3,8/16 A | |
230 V | |
1,2 kW | |
R1270 |