Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
97.40 € - 412.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hose |
---|---|
Material | Latex |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 32.81 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10013111
|
KARTELL
0387000 |
7 mm |
97.40 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10736162
|
KARTELL
0387100 |
9 mm |
111.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10227061
|
KARTELL
0387200 |
12 mm |
185.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10398651
|
KARTELL
0387300 |
17 mm |
412.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Spezifikation
Hose | |
32.81 ft. | |
Unsteril |
Latex | |
10 m | |
Yellow |