Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
Marke: KARTELL 0387200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Spezifikation
Hose | |
0,31 in. | |
Latex | |
12 mm | |
10 m | |
Yellow |
Autoklavierbar | |
8 mm | |
0,47 in. | |
32.81 ft. | |
Unsteril |