Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
Marke:  KARTELL 0387000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013111
  • 95.00 € / 10 Meter
Verfügbar ab: 24-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hoses with smooth and transparent surface.
  • Density 0.92 g/mL.
  • Autoclavable.
  • SH. A 40 ± 5
Spezifikation
Spezifikation
Hose
0.16 in.
Latex
7 mm
10 m
Yellow
Autoclavable
4 mm
0.28 in.
32.81 ft.
Non-sterile