Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten
Beständig gegen Risse, Abplatzungen und Ablösungen. Die Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus und ziehen sich wieder zusammen.
106.00 € - 112.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Material | Polyolefin |
Printable Sides | Ein |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,5 ml-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15599344
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-G |
Grün |
106.00 €
1700 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15519354
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-Y |
Gelb |
112.00 €
1700 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15589344
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-B |
Blau |
106.00 €
1700 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15509354
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-O |
Orange |
112.00 €
1700 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbeständigkeit: –196 °C bis +150 °C.
- Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
- Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
- Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
- 20 Blätter pro Packung
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polyolefin | |
1,5 ml-Röhrchen | |
85 | |
20 Blätter/Packung | |
Rechteck | |
33 x 13 mm | |
13 mm |
Acryl | |
Ein | |
5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
1700/Packung | |
-196 °C° bis +150 °C° | |
33 mm |