Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten
Beständig gegen Risse, Abplatzungen und Ablösungen. Die Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus und ziehen sich wieder zusammen.
Marke: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1700-O
102.51 EUR gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständigkeit: -196 °C° bis 150 °C.
- Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
- Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
- Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
- 20 Blätter pro Packung
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Orange | |
Ein | |
5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
1700/Packung | |
-196 °C° bis +150 °C° | |
33 mm |
Acryl | |
Polyolefin | |
1,5 ml-Röhrchen | |
85 | |
20 Blätter/Packung | |
Rechteck | |
33 x 13 mm | |
13 mm |