Learn More
Bel-Art™ Shield safety three sided 3/16 in. PC shield
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
91 cm hoch; 8.9 kg
Beschreibung
- Die stabile dreiseitige Konstruktion bietet Front- und Seitenschutz vor herumfliegendem Schmutz
- Der Sockel aus robustem Stahl ist mit blauem Epoxidharz beschichtet
- 4.7 mm dicke Polycarbonatbarriere
- Die für die Montage verwendeten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus beschichtetem Stahl gewährleisten eine lange Lebensdauer und Rostbeständigkeit
- Lieferung als Sperrgut
- Die Schilder erfüllen die Anforderungen des Kerbschlagbiegeversuchs für hohe Masse und hohe Geschwindigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 17 x 50 cm (T x B) Außensockel |
Höhe (metrisch) | 91 cm |
Objektivtyp | ANSI |
Form | Rectangular |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.18 in. |
Dicke (metrisch) | 4,7 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 19.5 in. |
Breite (metrisch) | 50 cm |
Linsenbeschichtung | Uncoated |
Beschreibung | Stabile, dreiseitige Konstruktion; schwerer Stahlsockel mit blauem Epoxidharz beschichtet |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Shield safety three sided 3/16 in. PC shield >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur