Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
948.00 € - 10370.00 €
Spezifikation
Konzentration | Siehe Analysenzertifikat |
---|---|
Konjugat | Alexa Fluor 647, Europium |
Inhalt und Lagerung | Europium-markiertes Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. |
Anregung/Emission | 340/615, 665 |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10630910
|
Invitrogen™
PV5899 |
25μ g |
948.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10030548
|
Invitrogen™
PV6025 |
1 mg |
10370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Europium-Streptavidin ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet an biotinylierte Peptide oder physiologische Proteinsubstrate.Spezifikation
Siehe Analysenzertifikat | |
Europium-markiertes Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ | |
Alexa Fluor 647, Europium |
Alexa Fluor 647, Europium | |
340/615, 665 | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.