Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Marke: Invitrogen™ PV5899
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Europium-Streptavidin ist ein allgemeines Reagenz für die Entwicklung von Assays und bindet an biotinylierte Peptid- oder physiologische Proteinsubstrate.Hinweis: Die Konzentration kann zwischen Chargen variieren. Siehe Analysenzertifikat für jede erworbene Charge.
Spezifikation
Siehe Analysenzertifikat | |
25 μg | |
Biochemische Bindung/kinetisch | |
Trockeneis | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Alexa Fluor 647, Europium | |
Europium-markiertes Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. | |
340/615, 665 | |
ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2, HIPK3, MAP2K1, MAP2K6, PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, FGFR3, FGFR3 K650E, KIT V654A, AURKB, CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E T211E, SRC, ABL1 Y253F, KIT T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK | |
LanthaScreen™ | |
Alexa Fluor 647, Europium |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.