Learn More
Brady™ X10 WP-1116RD
These self-adhesive Warning Panels are designed to give early warning about trucks, loading platforms, posts and fork-lift trucks. They can be used wherever there are potential dangers to the work-force.
Marke: Brady™ 255322
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Warntafeln – Rot/Weiß
- RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
WP- 11X16 RD/WH | |
Warntafeln – Rot/Weiß | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
286 mm | |
-40°F to +230°F | |
0,024 mm | |
428,00 mm | |
Rot | |
Warntafeln |
RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
11.26 in. | |
10/Packung | |
-40°bis +110 °C | |
16.85 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ X10 WP-1116RD > Farbe:Rot und weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur