Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung; korrosive Substanz
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.25 € - 9.45 €
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 0.099 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15313927
|
Brady™
829721 |
50 mm | 43 mm |
6.25 €
7 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15518850
|
Brady™
829723 |
100 mm | 87 mm |
9.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Polyester | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung; korrosive Substanz