Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 827649
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
ISO 7010:2011 | |
Glanz | |
7/Packung | |
Innen und Außen | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
PIC W009- Tri 050-PE-SHEET/7 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
43 mm | |
50 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |