Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung
Artikelnummer. p-7159863
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Menge:
250/Packung
3/Packung
7/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
3 Stück
7 Stück
Artikelnummer. 15481805
Marke: Brady™ 827649
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W009- Tri 050-PE-SHEET/7
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 7/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 43 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb