Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 827652
4.48 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Glanz | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
PIC W009-Tri 200-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
173 mm | |
200 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |