Learn More
Brady™ GHS-Biogefährdungswarnschilder aus Polyester, laminiert
4.10 € - 11.60 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11927191
|
Brady™
801327 |
Rechteckig |
11.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10795535
|
Brady™
250238 |
Dreieckig, 200 x 173 mm (B x H) |
4.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10091344
|
Brady™
250237 |
Dreieckig, 100 mm Breite x 87 mm Höhe |
10.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10683005
|
Brady™
250236 |
Triangular, 50W x 43 mmH | N/A | ||||||