Learn More
Brady™ GHS-Biogefährdungswarnschilder aus Polyester, laminiert
Marke: Brady™ 250237
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Specifications
PIC 312-TRI 100-B7541 (BRANDED) | |
Laminiertes Polyester | |
Dreieckig, 100 mm Breite x 87 mm Höhe | |
100 mm |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
87 mm | |
Dreieckig |