Learn More
Corning™ Lambda™ Plus Single Channel Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
243.22 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO17025 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Lambda™ Plus |
Typ | Einkanalpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17293494
|
Corning™
4070-STD |
0,2 bis 2 μl |
243.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17213504
|
Corning™
4071-STD |
0,5 bis 10 μl |
243.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17233504
|
Corning™
4072-STD |
2 bis 20 μl |
243.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17253504
|
Corning™
4073-STD |
10 bis 100 μl |
243.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17273504
|
Corning™
4074-STD |
20 bis 200 μl |
243.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17293504
|
Corning™
4075-STD |
100 bis 1000 μl |
243.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
- Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
- Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
- Fully autoclavable and UV resistant
- Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
- Adjustable tip ejector
- Accuracy (%) ±12 to ±1.5
- Precision (%) <6.0 to <0.7
Spezifikation
ISO17025 | |
1 | |
Einkanalpipette | |
3 Jahre |
Autoklavierbar | |
Lambda™ Plus | |
Ja |