Learn More
Corning™ Lambda™ Plus Single Channel Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Marke:  Corning™ 4073-STD
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17253504
  • 243.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
  • Vorkalibrierter Pipettierer wird mit ISO 17025-Zertifikat geliefert
  • TESTVERFAHREN 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Mindestvolumen)
  • Werkseitig auf die strengen ISO 8655-Normen kalibriert – 3 Jahre Garantie
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
  • Präzision (%) <6,0 bis <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO17025
Autoklavierbar
Lambda™ Plus
10 bis 100 μl
3 Jahre
200 μl-Spitze
1
Einkanalpipette