Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
2025.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Material | Polyethylen |
Schlauchstil | TPE, 30 cm (12 in.) |
Filmbeschreibung | ASI™ 26/77 |
Anschlussdetail | MPC-Anschlüsse und Injektionsanschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17869796
|
Thermo Scientific™
SS00039-I |
5 L |
2025.00 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 3 Anschlüsse (1MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle). Mit einer Kapazität 10 l und 20 l erhältlich
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
TPE, 30 cm (12 in.) | |
MPC-Anschlüsse und Injektionsanschluss | |
Raumtemperatur |
Polyethylen | |
ASI™ 26/77 | |
Labtainer™ | |
Bestrahlt |