Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ SS00039-I
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 3 Anschlüsse (1MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle). Mit einer Kapazität 10 l und 20 l erhältlich
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
- Linie 1: MPC-Einsatz mit 0.97 cm (0.38 in.) Widerhaken, Kappe und Schlauchklemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 30 cm (12 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 16 mm (0.38 x 0.63 in.)
- Linie 2: MPC-Gehäuse mit 0.97 cm (0.38 in.) Widerhaken, Stecker und Schlauchklemme
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Polyethylen | |
ASI™ 26/77 | |
MPC-Anschlüsse und Injektionsanschluss | |
30/Cs. | |
Bestrahlt |
5 L | |
TPE, 30 cm (12 in.) | |
4 ml-Polybeutel, ein 4 ml-Polybeutel | |
Labtainer™ | |
Raumtemperatur | |
32 x 31.6 cm (12.6 x 12.4 in.) |