Learn More
Laborpufferlösung, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Für pH-Wert-Messungen im Labor Reagecon™ Labor-Pufferlösung (pH-Wert 2.00) wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.02 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer ist speziell formuliert, um seine Stabilität zu gewährleisten, und wird mit einem detaillierten Analysenzertifikat geliefert.
Marke:  Reagecon 90518
Artikelnummer. 11726398
  • 44.70 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reagecon produziert das weltweit umfassendste Sortiment an pH-Reagenzien, die für alle Anforderungen von Endanwendern ausgelegt sind. Dieser Laborpuffer wird gemäß strenger Spezifikationen mit einer längeren Haltbarkeit hergestellt und mit einem detaillierten Analysenzertifikat sowie ausführlichem Etikett geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
2
250 ml
Fully miscible in water
100 °C
Flüssig
Merkmal
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2C24G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog Number90518
Chargennummer2C23M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number90518
Chargennummer2C22H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2024 Catalog Number90518
Chargennummer2C20M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number90518
Name des Produkts
Laborpufferlösung, pH 2,00, Reagecon™ > Menge: 250 ml