Learn More
Thermo Scientific™ DH10B kompetente Zellen; hohe Effizienz
Hocheffiziente, chemisch kompetente E. coli-Zellen. Der DH10B-Stamm eignet sich zum Klonieren von DNA, die Methylzytosin, 5-Hydroxymethylzytosin und Methyladenin enthält, und ermöglicht so effizientes Klonieren sowohl prokaryotischer als auch eukaryotischer genomischer DNA.
Marke:  Thermo Scientific™ EC0113
123.88 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16575681
  • 169.00 € / 20 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet zum Klonieren von DNA, die Methylzytosin, 5-Hydroxymethylzytosin und Methyladenin enthält, und ermöglicht so effizientes Klonieren sowohl prokaryotischer als auch eukaryotischer genomischer DNA.
  • Diese Zellen sind ideal zum Aufbau von Genbanken oder cDNA-Bibliotheken mit Plasmidvektoren.
  • Der φ80dlacZΔM15-Marker ermöglicht die α-Komplementierung des β-Galactosidase-Gens aus pUC oder ähnlichen Vektoren, um ein Blau/Weiß-Kolonie-Screening auf bakteriellen Agarplatten mit Bluo-Gal oder X-Gal zu ermöglichen
  • Hohe Transformationseffizienz: >1x109 cfu/µg pUC19 DNA
  • Geeignet für Routine- und Hochdurchsatz-Klonanwendungen
  • Ermöglicht das Blau/Weiß-Kolonie-Screening
  • Praktische zwei Reaktionen pro Fläschchenverpackung
  • S.O.C. Auch das Wachstumsmedium ist enthalten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine hohe Transformationseffizienz erfordern:
    • Effiziente DNA-Klonierung sowohl prokaryotischen als auch eukaryotischen Ursprungs
    • Klonierung großer Plasmide und BACs
    • Ideal für die Erzeugung von cDNA-Bibliotheken mit aus Plasmid abgeleiteten Vektoren
    • Vor Ort gesteuerte Mutagenese
  • Genotyp: F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ (ara-leu)7697 galU galK λ– rpsL(StrR) nupG
Hinweis: Optimiert für den Einsatz mit dem CloneJET PCR-Klonierungskit (Kat. Nr. K1231, K1232) und Phusion vor Ort gesteuertes Mutagenesekit (Kat. Nr. F541), und als Kombi-Versionen (Kat. Nr. K123120, K123240, F542) erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chemically Competent
Trockeneis (-80 °C)
E. coli
Klonierung
F'-Episom fehlt
DH10B.
Rörchen
20 Reaktionen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DH10B kompetente Zellen; hohe Effizienz > Menge: 20 Reaktionen