Learn More
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Nickel-Tiegeln. Bei Arbeitstemperaturbereichen bis 350 °C hat die Nickel Electro™ Nickeltiegel eine konstant lange Lebensdauer.
Marke:  Nickel Electro™ 3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11489569
  • 12.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Form, ohne Deckel
  • Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure
  • Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und HCl
  • Kapazität und Maße sind ungefähre Angaben
  • Der Arbeitstemperaturbereich von bis zu 350 °C gewährleistet eine lange Lebensdauer des Tiegels
  • Im Analyselabor stellen Nickeltiegel einen kostengünstigen Tiegel dar
  • Kann für die Forschung, Experimente, chemische Analysen, Tests, Qualitätskontrollen und Ausbildung verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 Stück
15 ml
30 mm
350 °C
0,5 mm
30 mm
Labor-Schmelztiegel