Learn More
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel
Artikelnummer. p-8012503 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Dicke (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11489569
Marke: Nickel Electro™ 3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Nickel-Tiegeln. Bei Arbeitstemperaturbereichen bis 350 °C hat die Nickel Electro™ Nickeltiegel eine konstant lange Lebensdauer.
  • Hohe Form, ohne Deckel
  • Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure
  • Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und HCl
  • Kapazität und Maße sind ungefähre Angaben
  • Der Arbeitstemperaturbereich von bis zu 350 °C gewährleistet eine lange Lebensdauer des Tiegels
  • Im Analyselabor stellen Nickeltiegel einen kostengünstigen Tiegel dar
  • Kann für die Forschung, Experimente, chemische Analysen, Tests, Qualitätskontrollen und Ausbildung verwendet werden
Spezifikation
Material Nickel
Max. Temperatur (metrisch) 350 °C
Menge 1 Stück
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Kapazität (metrisch) 15 ml
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Product Type Labor-Schmelztiegel