Learn More
Kirsch Philipp™ Labex™ Laborkühlgerät
Innenraum explosionssicher.
4765.00 € - 6030.00 €
Spezifikation
Typ Labor-Tiefkühlgerät
Einschübe 6 einstellbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Laborchemikalien
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10189821
Unterlagen ansehen
Kirsch Philipp™
10316
95 l N/A N/A N/A
10160492
Unterlagen ansehen
Kirsch Philipp™
10315
330 l N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Innenraum explosionssicher
  • Automatisches Abtausystem
  • Schmelzwassertablett für manuelles Entleeren
  • Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
  • Leicht zugängliches Bedienfeld mit Schlüsselschalter
  • Mikroprozessorgesteuerte Temperatur, Auftauregulierung für maximale Temperaturstabilität
  • Speicher für Minimal-/Maximaltemperatur
  • Sicherheitsvorrichtung als Einfrierschutz
  • Optischer und akustischer Alarm
  • RS-485 Schnittstelle für computerbasierte Temperaturdokumentation
  • Potentialfreier Kontakt für Alarmübertragung
Spezifikation
Spezifikation
Labor-Tiefkühlgerät
6 einstellbar
Lagerung von Laborchemikalien
50/60 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kirsch Philipp™ Labex™ Laborkühlgerät