Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhboxen aus Edelstahl mit Schutzgasatmosphäre
Gewährleistet eine leckdichte Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien
30145.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhbox |
---|---|
Beleuchtungsart | Fluoreszierend (2 x 25 W) |
Material | Edelstahl |
Stromstärke | 10 A |
Tiefe (angloamerikanisch) | 34,4 in. |
Benötigt: Stützfuß, Inertgas zum Befüllen, Vakuumpumpe zum Evakuieren
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Steckertyp | Gewicht (metrisch) | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Steckertyp | Gewicht (metrisch) | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11701539
|
Labconco™
5060131 |
CE | UK-Stecker | 295 kg | 208/230 V |
30145.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die Einlage aus Edelstahl Typ 304 bietet eine glatte, robuste Oberfläche, die chemischer Korrosion widersteht und die Reinigung erleichtert.
Die Epoxid-pulverbeschichtete Außenseite hat eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Die Innen- und Außentüren der Transferkammer bestehen aus transparentem Acryl.
Zwei doppelt gerillte 8 in.-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
Vier Einlass-/Auslassventile, zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer zum Entleeren und Befüllen der Kammern
Zwei rückseitig montierte 0,75 in.-Klemmringverschraubungen (Außendurchmesser) für Einlass und Auslass zum einfachen Anschluss an optionalen AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
Hält Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,2 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 1 ppm aufrecht
Übertrifft die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse I für geringe Sauerstoffdurchlässigkeit nach ISO 10648-2 (< 0,16 ppm/min)
Analoge Druckmessgeräte für Haupt- und Transferkammer zur Überwachung der Druckniveaus im Inneren der Box
Werkseitig installierter, rückseitig montierter Druckentlastungsblasenzähler aus Edelstahl bei einer Wasserstandsanzeige von ±6 in.
- Fluoreszierende Beleuchtung mit 80 Footcandle für hellen Innenraum
- Der an der linken Wandseite angebrachte Innendurchgang mit Stecker ermöglicht die Installation einer optionalen Steckdose oder eines optionalen Durchgangsanschlusses vor Ort
- Innensteckdose an der rechten Wand mit einer maximalen Stromkreislast von 10 A
- Ein Paar Neoprenhandschuhe, 30 in. lang, undurchlässig für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
- Großes Sichtfenster aus 0,75 in. dickem laminiertem Sicherheitsglas
- Innere und äußere drehbare Transferkammertüren aus Edelstahl, gewichtsausgeglichen und mit Schnellverschlüssen ausgestattet
Zertifizierungen
CE-Konformitätskennzeichnung (internationale Modelle), ETL-gelistet (nordamerikanische Modelle)
Garantie
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Handschuhbox | |
Edelstahl | |
34,4 in. | |
LCD-Anzeige | |
AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger | |
116,1 cm | |
1 Jahr |
Fluoreszierend (2 x 25 W) | |
10 A | |
87,4 cm | |
Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre | |
45,7 in. | |
50/60 Hz |