Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhboxen aus Edelstahl mit Schutzgasatmosphäre
Artikelnummer. 11701539 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE
Steckertyp:
UK-Stecker
Gewicht (metrisch):
295 kg
Spannung:
208/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11701539
Marke: Labconco™ 5060131
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benötigt
Stützfuß, Inertgas zum Befüllen, Vakuumpumpe zum Evakuieren
Gewährleistet eine leckdichte Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien
Die Einlage aus Edelstahl Typ 304 bietet eine glatte, robuste Oberfläche, die chemischer Korrosion widersteht und die Reinigung erleichtert.
Die Epoxid-pulverbeschichtete Außenseite hat eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Die Innen- und Außentüren der Transferkammer bestehen aus transparentem Acryl.
Zwei doppelt gerillte 8 in.-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
Vier Einlass-/Auslassventile, zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer zum Entleeren und Befüllen der Kammern
Zwei rückseitig montierte 0,75 in.-Klemmringverschraubungen (Außendurchmesser) für Einlass und Auslass zum einfachen Anschluss an optionalen AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
Hält Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,2 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 1 ppm aufrecht
Übertrifft die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse I für geringe Sauerstoffdurchlässigkeit nach ISO 10648-2 (< 0,16 ppm/min)
Analoge Druckmessgeräte für Haupt- und Transferkammer zur Überwachung der Druckniveaus im Inneren der Box
Werkseitig installierter, rückseitig montierter Druckentlastungsblasenzähler aus Edelstahl bei einer Wasserstandsanzeige von ±6 in.
  • Fluoreszierende Beleuchtung mit 80 Footcandle für hellen Innenraum
  • Der an der linken Wandseite angebrachte Innendurchgang mit Stecker ermöglicht die Installation einer optionalen Steckdose oder eines optionalen Durchgangsanschlusses vor Ort
  • Innensteckdose an der rechten Wand mit einer maximalen Stromkreislast von 10 A
  • Ein Paar Neoprenhandschuhe, 30 in. lang, undurchlässig für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
  • Großes Sichtfenster aus 0,75 in. dickem laminiertem Sicherheitsglas
  • Innere und äußere drehbare Transferkammertüren aus Edelstahl, gewichtsausgeglichen und mit Schnellverschlüssen ausgestattet
Zertifizierungen
CE-Konformitätskennzeichnung (internationale Modelle), ETL-gelistet (nordamerikanische Modelle)
Garantie
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Produkttyp Handschuhbox
Beleuchtungsart Fluoreszierend (2 x 25 W)
Material Edelstahl
Stromstärke 10 A
Zertifizierung/Konformität CE
Tiefe (angloamerikanisch) 34,4 in.
Tiefe (metrisch) 87,4 cm
Display LCD-Anzeige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre
Zur Verwendung mit (Geräte) AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
Höhe (angloamerikanisch) 45,7 in.
Höhe (metrisch) 116,1 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält 2 x 25 Watt Fluorescent Bulbs
Steckertyp UK-Stecker
Anschlüsse 2
Spannung 208/230 V
Gewährleistung 1 Jahr
Gewicht (angloamerikanisch) 650 lb.
Gewicht (metrisch) 295 kg
Breite (angloamerikanisch) 63,5 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 35 in.
Breite (metrisch) 161,3 cm
Innenbreite (metrisch) 88,9 cm