Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhbox aus Glasfaser mit Schutzgasatmosphäre und 2 Anschlüssen
Die beiden Anschlüsse der Labconco Protector™ Handschuhbox aus Glasfaser mit Schutzgasatmosphäre gewährleisten eine lecksichere Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien.
Marke: Labconco™ 5060031
Benötigt : Stützfuß, höhenverstellbar, mobile und stationäre Bodenständer, Inertgas zum Befüllen.
Beschreibung
- Die einteilige, geformte Glasfasereilage gewährleistet eine glatte, langlebige, chemisch beständige Oberfläche, die die Reinigung vereinfacht
- Die Oberfläche aus trockenpulverbeschichtetem Stahl weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf
- Zwei doppelt gerillte 8 in.-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
- Platzsparende Innen- und Außentüren an der Transferkammer
- Vier manuelle Einlass-/Auslassventile, zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer zum Evakuieren und Befüllen der Kammern
- Zwei rückseitig montierte 0,75 in.-Klemmringverschraubungen (Außendurchmesser) für Einlass und Auslass zum einfachen Anschluss an optionalen AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
- Hält Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,4 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 2 ppm aufrecht
- Übertrifft die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse I für geringe Sauerstoffdurchlässigkeit nach ISO 10648-2 (< 0,3 ppm/min)
- Analoge Druckmessgeräte für Haupt- und Transferkammer zur Überwachung der Druckniveaus im Inneren der Box
- Werkseitig installierter, rückseitig montierter Druckentlastungsblasenzähler aus Edelstahl bei einer Wasserstandsanzeige von ±6 in.
- Fluoreszierende Beleuchtung mit 120 Footcandle für hellen Innenraum
- Der an der linken Wandseite angebrachte Innendurchgang mit Stecker ermöglicht die Installation einer optionalen Steckdose oder eines optionalen Durchgangsanschlusses vor Ort
- Innensteckdose an der rechten Wand mit einer maximalen Stromkreislast von 10 A
- Ein Paar Neoprenhandschuhe, 30 in. lang, undurchlässig für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
- Großes Sichtfenster aus 0,75 in. dickem laminiertem Sicherheitsglas
- Schwenkbare Innen- und Außentüren aus transparentem Acryl für die Transferkammer, gewichtsausgeglichen und mit Schnellverschlüssen ausgestattet
Zertifizierungen
CE-Konformitätskennzeichnung (internationale Modelle), ETL-gelistet (nordamerikanische Modelle)
Serviceleistungen
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Handschuhbox | |
Glasfaser | |
CE | |
87,4 cm | |
Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre | |
45,7 in. | |
UK-Stecker | |
208/230 V | |
500 lb. | |
63,9 in. | |
162,3 cm |
Fluoreszierend (2 x 25 W) | |
10 A | |
34,4 in. | |
LCD-Anzeige | |
AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger | |
116,1 cm | |
2 | |
1 Jahr | |
227 kg | |
35 in. | |
88,9 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Protector™ Handschuhbox aus Glasfaser mit Schutzgasatmosphäre und 2 Anschlüssen > 2 Anschlüsse; 208 bis 230 V, 10 A, international; britischer Stecker (UK)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur