Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhboxen mit Schutzgasatmosphäre
Die Handschuhboxen sorgen für eine abgedichtete Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien
Marke:  Labconco™ 5080135
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16272581
  • 38530.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : Stützfuß, Vakuumpumpe für die Evakuierung, Inertgas für die Befüllung.
Beschreibung
Beschreibung
Hauptmerkmale
  • Übertrifft die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse 1 für eine Sauerstoffdurchlässigkeit von < 1,67 ppm/min gemäß der Testmethode nach ISO -10648-2
  • Vier manuelle Ventile mit 3/8 in.-Druckanschlüssen — zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer
  • Automatische Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Evakuierungs- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Evakuierungs- und Füllzyklen der Transferkammer
  • Regulierung des Vakuums/Drucks bei einem Wasserpegel zwischen -5 und +5 in. in der Hauptkammer und einem Quecksilberpegel zwischen 0 und -29,5 in. in der Transferkammer
  • Veränderbarer akustischer/visueller Alarm, der ertönt, wenn der Druck-/Vakuumpegel außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt
  • Fußpedal mit drei Positionen (Gas/Befüllung erhöhen, Aus, Gas evakuieren/verringern)
  • Werkseitig installierter, rückseitiger, flacher Druckentlastungsblasenzähler aus Edelstahl bei einer Wasserstandsanzeige von ±6 in.
  • Zwei rückseitig montierte 3/4 in.-Klemmringverschraubungen (Außendurchmesser) für Einlass und Auslass zum einfachen Anschluss an optionalen Gasreiniger oder Trockenzug (Zubehör)
  • Werkseitig auf Leckage getestet — keine-detektierbaren Lecks von mehr als 1 × 10-6 ml/s.
Weitere Merkmale
  • LCD-Anzeige von Hauptkammer- und Transferkammerdruck in in. Wasser, in. Quecksilber und mbar
  • Sichtfenster aus 0,38 in. dickem, laminiertem Sicherheitsglas mit 36,0 in. breitem × 27,6 in. hohem (91 × 70 cm) Sichtbereich
  • Ein Paar Neopren-Handschuhe, 0,015 in. dick, 30 in. lang, Größe 9 3/4
  • Zwei doppelt gerillte 8 in.-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
  • Schalter für Licht und elektrische Steckdose
  • Zwei 25-Watt-Leuchtstofflampen
  • Außenverkleidung aus 18 und 20 Gauge dickem Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Merkmale des Edelstahlmodells
  • Einlage, Innen- und Außentüren der Transferkammer und Front-Bedieneinheit aus Edelstahl 304
  • Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,2 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 1 ppm aufrechterhalten
  • Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,16 ppm/min nach ISO 10648-2
Merkmale des Glasfasermodells
  • Einteilige, geformte Glasfasereinlage mit Innen- und Außentüren aus transparenten Acryl für die Transferkammer
  • Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,4 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 2 ppm aufrechterhalten
  • Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,3 ppm/min nach ISO 10648-2
Zertifizierungen
ETL-gelistet, UL 61010- und CAN/CSA C Nr. 1010.1-Konformität (nordamerikanische Modelle); CE-Kennzeichnung (internationale Modelle)
Serviceleistungen
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Spezifikation
Handschuhbox
Edelstahl
UL, ETL, CAN/CSA
87,4 cm
Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre
45,7 in.
Schuko-Stecker
208/230 V
650 lb.
63,5 in.
161,3 cm
Fluoreszierend (2 x 25 W)
10 A
34,4 in.
LCD-Anzeige
AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
116,1 cm
2
1 Jahr
295 kg
35 in.
88,9 cm