Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhboxen mit Schutzgasatmosphäre
Artikelnummer. p-4263000 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Material:
Edelstahl
Glasfaser
Steckertyp:
Schuko-Stecker
UK-Stecker
Spannung:
208/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16803353
Marke: Labconco™ 5080035
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benötigt
Stützfuß, Vakuumpumpe für die Evakuierung, Inertgas für die Befüllung.
Die Handschuhboxen sorgen für eine abgedichtete Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien
Hauptmerkmale
  • Übererfüllt die Bedingungen für die Eindämmung der Atmosphäre nach Klasse 1 für die Sauerstoffdurchlässigkeit <1,67 ppm/Min gemäß ISO 10648-2-Testmethode
  • Vier manuelle Ventile mit 3/8 in.-Druckanschlüssen – zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer
  • Automatische Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Evakuierungs- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Evakuierungs- und Füllzyklen der Transferkammer
  • Regulierung des Vakuums/Drucks bei einem Wasserpegel zwischen -5 und +5 in. in der Hauptkammer und einem Quecksilberpegel zwischen 0 und -29,5 in. in der Transferkammer
  • Veränderbarer akustischer/visueller Alarm, der ertönt, wenn der Druck-/Vakuumpegel außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt
  • Fußpedal mit drei Positionen (Gas/Befüllung erhöhen, Aus, Gas evakuieren/verringern)
  • Werkseitig installierter, rückseitiger, flacher Druckbegrenzungsblasenzähler aus Edelstahl bei einem Wasserpegel von ±6 in.
  • Zwei rückseitig montierte Ein- und Auslassverdichtungsanschlüsse mit 3/4 in. Außendurchmesser für einen einfachen Anschluss an optionalen Gasreiniger oder Trockenzug (Zubehör)
  • Werkseitig auf Leckage getestet — keine-detektierbaren Lecks von mehr als 1 × 10-6 ml/s.
Weitere Merkmale
  • LCD-Anzeige von Hauptkammer- und Transferkammerdruck in in. Wasser, in. Quecksilber und mbar
  • Sichtfenster aus 0,38 Zoll dickem, laminiertem Sicherheitsglas mit 36,0 Zoll B. × 27,6 Zoll H. (91 × 70 cm) Sichtbereich
  • Zwei Neopren-Handschuhe, 0,15 Zoll dick, 30 Zoll lang, Größe 9 3/4
  • Zwei doppelt gerillte 8-Zoll-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
  • Schalter für Licht und elektrische Steckdose
  • Zwei 25-Watt-Leuchtstofflampen
  • Exterieur-Platten aus 18- und 20-Gauge-Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Merkmale des Edelstahlmodells
  • Einlage, Innen- und Außentüren der Transferkammer und Front-Bedieneinheit aus Edelstahl 304
  • Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,2 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 1 ppm aufrechterhalten
  • Sauerstoffdurchlässigkeit <0,16 ppm/min nach ISO 10648-2
Merkmale des Glasfasermodells
  • Einteilige, geformte Glasfasereinlage mit Innen- und Außentüren aus transparenten Acryl für die Transferkammer
  • Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,4 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 2 ppm aufrechterhalten
  • Sauerstoffdurchlässigkeit <0,3 ppm/min nach ISO 10648-2
Zertifizierungen
ETL-gelistet, UL 61010- und CAN/CSA C Nr. 1010.1-Konformität (nordamerikanische Modelle); CE-Kennzeichnung (internationale Modelle)
Garantie
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Produkttyp Handschuhbox
Beleuchtungsart Fluoreszierend (2 x 25 W)
Material Glasfaser
Stromstärke 10 A
Zertifizierung/Konformität CE
Tiefe (angloamerikanisch) 34,4 in.
Tiefe (metrisch) 87,4 cm
Display LCD-Anzeige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre
Zur Verwendung mit (Geräte) AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
Höhe (angloamerikanisch) 45,7 in.
Höhe (metrisch) 116,1 cm
Enthält 2 x 25 Watt Fluorescent Bulbs
Steckertyp Schuko-Stecker
Anschlüsse 2
Spannung 208/230 V
Gewährleistung 1 Jahr
Gewicht (angloamerikanisch) 500 lb.
Gewicht (metrisch) 227 kg
Breite (angloamerikanisch) 63,9 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 35 in.
Breite (metrisch) 162,3 cm
Innenbreite (metrisch) 88,9 cm