Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhboxen mit Schutzgasatmosphäre
Die Handschuhboxen sorgen für eine abgedichtete Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien
Marke: Labconco™ 5080131
Benötigt : Stützfuß, Vakuumpumpe für die Evakuierung, Inertgas für die Befüllung.
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Übertrifft die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse 1 für eine Sauerstoffdurchlässigkeit von < 1,67 ppm/min gemäß der Testmethode nach ISO -10648-2
- Vier manuelle Ventile mit 3/8 in.-Druckanschlüssen — zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer
- Automatische Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Evakuierungs- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Evakuierungs- und Füllzyklen der Transferkammer
- Regulierung des Vakuums/Drucks bei einem Wasserpegel zwischen -5 und +5 in. in der Hauptkammer und einem Quecksilberpegel zwischen 0 und -29,5 in. in der Transferkammer
- Veränderbarer akustischer/visueller Alarm, der ertönt, wenn der Druck-/Vakuumpegel außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt
- Fußpedal mit drei Positionen (Gas/Befüllung erhöhen, Aus, Gas evakuieren/verringern)
- Werkseitig installierter, rückseitiger, flacher Druckentlastungsblasenzähler aus Edelstahl bei einer Wasserstandsanzeige von ±6 in.
- Zwei rückseitig montierte 3/4 in.-Klemmringverschraubungen (Außendurchmesser) für Einlass und Auslass zum einfachen Anschluss an optionalen Gasreiniger oder Trockenzug (Zubehör)
- Werkseitig auf Leckage getestet — keine-detektierbaren Lecks von mehr als 1 × 10-6 ml/s.
Weitere Merkmale
- LCD-Anzeige von Hauptkammer- und Transferkammerdruck in in. Wasser, in. Quecksilber und mbar
- Sichtfenster aus 0,38 in. dickem, laminiertem Sicherheitsglas mit 36,0 in. breitem × 27,6 in. hohem (91 × 70 cm) Sichtbereich
- Ein Paar Neopren-Handschuhe, 0,015 in. dick, 30 in. lang, Größe 9 3/4
- Zwei doppelt gerillte 8 in.-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
- Schalter für Licht und elektrische Steckdose
- Zwei 25-Watt-Leuchtstofflampen
- Außenverkleidung aus 18 und 20 Gauge dickem Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Merkmale des Edelstahlmodells
- Einlage, Innen- und Außentüren der Transferkammer und Front-Bedieneinheit aus Edelstahl 304
- Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,2 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 1 ppm aufrechterhalten
- Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,16 ppm/min nach ISO 10648-2
- Einteilige, geformte Glasfasereinlage mit Innen- und Außentüren aus transparenten Acryl für die Transferkammer
- Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,4 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 2 ppm aufrechterhalten
- Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,3 ppm/min nach ISO 10648-2
Zertifizierungen
ETL-gelistet, UL 61010- und CAN/CSA C Nr. 1010.1-Konformität (nordamerikanische Modelle); CE-Kennzeichnung (internationale Modelle)
Serviceleistungen
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Handschuhbox | |
Edelstahl | |
UL, ETL, CAN/CSA | |
87,4 cm | |
Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre | |
45,7 in. | |
UK-Stecker | |
208/230 V | |
650 lb. | |
63,5 in. | |
161,3 cm |
Fluoreszierend (2 x 25 W) | |
10 A | |
34,4 in. | |
LCD-Anzeige | |
AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger | |
116,1 cm | |
2 | |
1 Jahr | |
295 kg | |
35 in. | |
88,9 cm |