Learn More
Labconco™ Zubehör für FreeZone™-Stopfen oder Tablett-Großtrockner
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
147.00 € - 570.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Freezone™ Stoppering-Tabletttrockner |
---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15103015
|
Labconco™
7516200 |
7 in. | 5 lbs. |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11701459
|
Labconco™
7756100 |
12 in. | 5 lbs. |
570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15193075
|
Labconco™
7756300 |
13 in. | 3 lbs. |
318.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Stützgitter Edelstahl mit abnehmbarem Kunststoffgitter Unterstützt das Verschließen von Ampullen und anderen kleinen Behältern mit Stopfen. Für 144 Gefäße mit 12 mm Durchmesser Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Tablett mit herausziehbarem Boden Aus Edelstahl mit separatem Boden, der herausschiebbar ist, so dass die Glasbehälter direkt mit dem Regal in Berührung kommen können. Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Regalabstandshalter Aus Edelstahl Auf ein oder zwei leere Regale stellen, um das Verschließen von Teilbeladungen mit kleinen Fläschchen oder Flaschen zu erleichternSpezifikation
Freezone™ Stoppering-Tabletttrockner |