missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Zubehör für FreeZone™-Stopfen oder Tablett-Großtrockner
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Marke: Labconco™ 7756100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Stützgitter Edelstahl mit abnehmbarem Kunststoffgitter Unterstützt das Verschließen von Ampullen und anderen kleinen Behältern mit Stopfen. Für 144 Gefäße mit 12 mm Durchmesser Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Tablett mit herausziehbarem Boden Aus Edelstahl mit separatem Boden, der herausschiebbar ist, so dass die Glasbehälter direkt mit dem Regal in Berührung kommen können. Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Regalabstandshalter Aus Edelstahl Auf ein oder zwei leere Regale stellen, um das Verschließen von Teilbeladungen mit kleinen Fläschchen oder Flaschen zu erleichternSpezifikation
Tablett | |
Freezone™ Stoppering-Tabletttrockner | |
12 in. | |
12 x 12 Zoll (35,6 x 30,5 cm) | |
35,6 cm | |
2,3 kg |
Edelstahl | |
Herausziehbarer Boden | |
30,5 cm | |
12 in. | |
5 lbs. |