Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Anwenderfreundlich und schnell zu beladen
Marke: Labconco™ 7540600
Benötigt : Für das Anschließen von Kolben an Gefriertrocknungsventile werden Adapter benötigt – bei Kolben mit 40 und 80 ml verwenden Sie einen Adapter mit 0.5 in. (1.3 cm), bei größeren Größen verwenden Sie einen Adapter mit 0.75 in. (1.9 cm).
Beschreibung
Einfach zu handhaben und schnell zu beladen
- Aus flachem Borosilikatglas
- Die Schnappverschlüsse aus Silikonkautschuk gewährleisten eine hohe Vakuumabdichtung
- Keine Kontaminationsgefahr durch Vakuumschmiermittel; weniger Verschüttungen und Probenverluste
- Keine verlierbaren Kleinteile
- Breite Öffnungen
- Nur zu einem Drittel befüllen, um einen maximalen Oberflächenbereich zu gewährleisten
- Geeignet für alle gängigen Marken an Gefriertrocknungsgeräten, wie beispielsweise Labconco und Virtis™
Spezifikation
2.32 in. | |
300 ml | |
Funktioniert mit Gefriertrocknungsgeräten aller großen Hersteller | |
14,5 cm | |
1.5 lbs. | |
Weit | |
59,2 mm |
1.9 cm | |
Borosilikatglas | |
5,7 in. | |
Flask | |
Reusable | |
Flat | |
0,7 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe > Gehäuse 300mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur