Learn More
Nkx3.1 Monoclonal Antibody (3 9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen 359700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nkx3.1 Monoclonal antibody specifically detects Nkx3.1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.Spezifikation
Nkx3.1 | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4 | |
P97436, Q99801 | |
NKX3-1 | |
Fusion protein containing the N-terminal domain of the human Nkx3.1 protein. | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG1 |
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
3 9 | |
Unconjugated | |
NKX3-1 | |
bagpipe; BAPX2; Bax; Drosophila NK-3 transcription factor, locus 1; homeobox protein NK-3 homolog A; Homeobox protein Nkx-3.1; NK homeobox, family 3, A; NK3 homeobox 1; NK3 transcription factor homolog A; NK3 transcription factor related, locus 1; NK-3 transcription factor, locus 1; NK-3 transcription factor, locus 1 (Drosophila); NKX3; NKX3.1; Nkx-3.1; Nkx3-1; NKX3-1 antibody; NKX3A; prostate-specific ag | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
18095, 4824 | |
-20°C | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nkx3.1 Monoclonal Antibody (3 9), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur