Learn More
Labconco™ CentriVap™ Konzentrationssysteme: -50 °C Kühlfalle
Kühlfallen für den Einsatz mit Labconco CentriVap Tischkonzentratoren
Marke: Labconco™ 7811030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Schutz der Vakuumpumpe durch Einfangen der von den Proben verdampfenden Feuchtigkeit, Dämpfe und korrosive Dämpfe
- Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
- Der Kondensator aus Edelstahl sammelt 4 l Flüssigkeit und kann durch den optionalen Glaseinsatz für korrosive Stoffe (16-315-61) ergänzt werden
- Korrosionsbeständiger Abfluss für schnellere Reinigung
- Die Bereitschaftslampe leuchtet bei -40 °C und zeigt damit an, dass die Konzentrationsbedingungen stimmen
Bestellinformation
Lieferbar als 115 und 230 V-Modelle
Compliance
ETL-, ETL-C- und CE-gelistet
Spezifikation
CE, ETL, ETL-C | |
Flüssigkeitenkonzentratorsystem | |
Edelstahl, Deckel aus Acryl | |
NEMA 6-15 | |
14,5 in. | |
13,8 in. | |
24,2 in. | |
80 lbs. | |
230 V / 50 Hz | |
2,4 A |
-50 °C | |
1/3hp-Kompressor, 4-Liter Edelstahl-Sammler, Acryldeckel mit zwei Schnellöffnungsverbindungen, Edelstahlausguss mit Nylonventil, Erdungsclip und Netzschalter | |
-40 °C | |
Arbeitsfläche | |
36,8 cm | |
35 cm | |
61,4 cm | |
36 kg | |
230 V | |
50 Hz |