Learn More
Labconco™ CentriVap™ Konzentrationssysteme: -50 °C Kühlfalle
Artikelnummer. p-4906621 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl, Deckel aus Acryl
Spannung:
230 V
Stromstärke:
2,4 A
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10368762
Marke: Labconco™ 7811030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kühlfallen für den Einsatz mit Labconco CentriVap Tischkonzentratoren
  • Zum Schutz der Vakuumpumpe durch Einfangen der von den Proben verdampfenden Feuchtigkeit, Dämpfe und korrosive Dämpfe
  • Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
  • Der Kondensator aus Edelstahl sammelt 4 l Flüssigkeit und kann durch den optionalen Glaseinsatz für korrosive Stoffe (16-315-61) ergänzt werden
  • Korrosionsbeständiger Abfluss für schnellere Reinigung
  • Die Bereitschaftslampe leuchtet bei -40 °C und zeigt damit an, dass die Konzentrationsbedingungen stimmen
Bestellinformation
Lieferbar als 115 und 230 V-Modelle
Compliance
ETL-, ETL-C- und CE-gelistet
Spezifikation
Zertifizierungen CE, ETL, ETL-C
Verschlussmaterial Acrylic
Kammermaterial Stainless Steel
Modell CentriVap Cold Trap
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Volumen (metrisch) 4 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssigkeitenkonzentratorsystem
Enthält 1/3hp-Kompressor, 4-Liter Edelstahl-Sammler, Acryldeckel mit zwei Schnellöffnungsverbindungen, Edelstahlausguss mit Nylonventil, Erdungsclip und Netzschalter
Material Edelstahl, Deckel aus Acryl
Betriebstemperatur -40 °C
Steckertyp NEMA 6-15
Typ Arbeitsfläche
Breite (angloamerikanisch) 14,5 in.
Breite (metrisch) 36,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,8 in.
Höhe (metrisch) 35 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 24,2 in.
Tiefe (metrisch) 61,4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 80 lbs.
Gewicht (metrisch) 36 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 2,4 A
Frequenz 50 Hz