missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ CentriVap™ Säurebeständiges Vakuumkonzentrationssystem

Maximaler Durchsatz dank gleichzeitiger Verarbeitung von 148 Proben

19250.00 €

Spezifikation

Verschlussmaterial Glas
Enthält Säurebeständiger Konzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, transparentem Kanister, Säureeinsatz, säurebeständigem 12 bis 13 mm-Rotor, Glasfalle, Vakuumschläuchen und Klammer 6
Pumpentyp Membran oder Drehschieber
Gesamtzahl 148,0
Typ Arbeitsfläche
Mehr Spezifikationen ansehen

Benötigt: Membran- oder Drehschiebervakuumpumpe


Produkte 1
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Frequenz Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Frequenz Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12643105
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
7983014
4 A 230 V / 50 Hz 50 Hz 230 V
19250.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Maximaler Durchsatz dank gleichzeitiger Verarbeitung von 148 Proben

Vakuumkonzentrator:

  • Säurebeständiges Tischgerät mit Glasdeckel
  • Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten
  • 300 W-Heizelement mit Regelung von AUS bis HOCH (100 °C) in Schritten von einem Grad und einer Heizdauer von 1 bis 999 Minuten
  • PTFE-beschichtete Kammer mit Hastelloy Schaft
Kühlfalle:
  • HFCKW/CFC-freie Kälteanlage mit 1/3 PS-Kompressor senkt Kühlfalle auf -50 °°C
  • Temperaturkurve, die grün leuchtet, wenn die Kollektorspule die Betriebstemperatur erreicht

Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung (Modell mit 230 V 50 Hz)

Compliance

ETL-gelistet (115 V-Modell)

Spezifikation

Spezifikation

Glas
Membran oder Drehschieber
Arbeitsfläche
Säurebeständiger Konzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, transparentem Kanister, Säureeinsatz, säurebeständigem 12 bis 13 mm-Rotor, Glasfalle, Vakuumschläuchen und Klammer 6
148,0
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt