Learn More
Labconco™ CentriVap™ Säurebeständiges Vakuumkonzentrationssystem
Artikelnummer. 12643105 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12643105
Marke: Labconco™ 7983014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Säurebeständiger Tisch-Vakuumkonzentrator mit Glasdeckel (7810016), Kaltfalle (7811020), durchsichtiger Behälter (7460900), Säureeinsatz (7814800), 12 – 13 mm säurebeständiger Rotor (7397605), Glasfalle, Vakuumschläuche, 6 Klemmen
Benötigt
Membran- oder Drehschiebervakuumpumpe
Maximaler Durchsatz dank gleichzeitiger Verarbeitung von 148 Proben
Vakuumkonzentrator:
  • Säurebeständiges Tischgerät mit Glasdeckel
  • Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten
  • 300 W-Heizelement mit Regelung von AUS bis HOCH (100 °C) in Schritten von einem Grad und einer Heizdauer von 1 bis 999 Minuten
  • PTFE-beschichtete Kammer mit Hastelloy Schaft
Kühlfalle:
  • HFCKW/CFC-freie Kälteanlage mit 1/3 PS-Kompressor senkt Kühlfalle auf -50 °°C
  • Temperaturkurve, die grün leuchtet, wenn die Kollektorspule die Betriebstemperatur erreicht
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung (Modell mit 230 V 50 Hz)
Compliance
ETL-gelistet (115 V-Modell)
Spezifikation
Zertifizierungen CE
Verschlussmaterial Glas
Kammermaterial PTFE-coated Aluminum
Modell CentriVap
Temperaturbereich (metrisch) 100°C
Volumen (metrisch) Up to 50 mL
Enthält Säurebeständiger Konzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, transparentem Kanister, Säureeinsatz, säurebeständigem 12 bis 13 mm-Rotor, Glasfalle, Vakuumschläuchen und Klammer 6
Steckertyp Schuko
Pumpentyp Membran oder Drehschieber
Gesamtzahl 148,0
Typ Arbeitsfläche
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 4 A
Frequenz 50 Hz