Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (100x)
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
Marke: Epredia™ TA-250-PM2X
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER, Heat Induced Antigen Retrieval) bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten auf Mikroskop-Objektträgern aus Glas vorgesehen.
- 100x Stammlösung
- Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 100-fach verdünnen
- Für die Verwendung mit Pretreatment Module™
- Erhältlich in Citrat, EDTA oder Tris-HCl mit verschiedenen pH-Werten
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Ohne Konservierungsstoffe, für Zeiträume länger als drei Monate, bei 2 ° bis 8 °C lagern.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
HIER | |
Immunhistochemie |
100 X | |
250 ml | |
8 |