Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (100x)
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
Marke:  Epredia™ TA-250-PM1X
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12633987
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER, Heat Induced Antigen Retrieval) bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten auf Mikroskop-Objektträgern aus Glas vorgesehen.
  • 100x Stammlösung
  • Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 100-fach verdünnen
  • Für die Verwendung mit Pretreatment Module™
  • Erhältlich in Citrat, EDTA oder Tris-HCl mit verschiedenen pH-Werten
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Ohne Konservierungsstoffe, für Zeiträume länger als drei Monate, bei 2 ° bis 8 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
HIER
Immunhistochemie
100 X
250 ml
6
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (100x) > Citratpuffer, pH 6; 250 ml