Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HIER-Puffer L (100X)
Epredia™ Lab Vision™ HIER-Puffer L (100x) sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Epitop-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
Marke:  Epredia™ TA-135-HBL
Artikelnummer. 12693977
  • 585.00 € / 135 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lab Vision™ HIER-Puffer L (100X) sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Epitop-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen. Entwachste Gewebeschnitte können vor der manuellen oder automatisierten Färbung eines Thermo Scientific Autostainer über den HIER-Puffer L verarbeitet werden.
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
HIER
Immunhistochemie
IVD
100X
9 × 15 ml
6 bis 7
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ HIER-Puffer L (100X) > 9 x 15 ml