Learn More
Eagle Lab Packs with Screw-On Lid
Eagle Lab Packs are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
101.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17752308
|
Eagle
EDR16500YL |
75,7 l |
101.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17742308
|
Eagle
EDR1600SYL |
113 l |
115.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17762308
|
Eagle
EDR16570YL |
217 l |
243.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Eagle Lab Pack Drums are constructed of Yellow blow-molded, high-density polyethylene (HDPE) with UV inhibitors, are durable and lightweight, weather and chemical resistant, and screw-on lid
- Ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and cleanup of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration
- Lab Packs/Open Head Drums- for use with smaller non-damaged bottles, cans, carboys and 5-gallon pails of non-leaking hazardous materials - if leaking, must pack with sufficient sorbents for - NO FREE LIQUIDS
Spezifikation
Gelb | |
Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien | |
Polyethylen |