Learn More
Eagle Lab Packs with Screw-On Lid
Eagle Lab Packs are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
Marke: Eagle EDR16500YL
78.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eagle Lab Pack Fässer bestehen aus gelbem, blasgeformtem, hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit UV-Inhibitoren, sind langlebig und leicht, witterungsbeständig und chemikalienbeständig sowie verschraubbar
- Ideal für die sichere Lagerung, Handhabung und den Transport von Gefahrstoffen, die Eindämmung von verschütteten Flüssigkeiten und die Reinigung von Gefahrstoffen, den Originalversandbehälter, die Entsorgung von Bioabfall und die Verbrennung
- Lab Packs/Oben offene Fässer – zur Verwendung mit kleineren, nicht beschädigten Flaschen, Dosen, Ballonflaschen und 5-Gallonen-Eimern mit nicht auslaufenden Gefahrstoffen – Wenn diese auslaufen, müssen sie mit ausreichend Sorptionsmitteln verpackt werden – KEINE FREIEN FLÜSSIGKEITEN
Spezifikation
75,7 l | |
Gelb | |
Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien | |
Polyethylen |